Anti-Neomycin Phosphotransferase II Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
N2008-05B
USBIN2008-05BEA 830 EUR InStock
USBIN2008-05B
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Neomycin Phosphotransferase II
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité