Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nerve Growth Factor Receptor, p75 Mouse Monoclonal Antibody ATTO 488 [clone: 9G393]

Fournisseur: US Biological
N2050-11R
USBIN2050-11REA 574 EUR InStock
USBIN2050-11R
Anti-Nerve Growth Factor Receptor, p75 Mouse Monoclonal Antibody ATTO 488 [clone: 9G393]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1-2?g/ml; Flow Cytometry: 20 ?g/ml; ELISA: 1:5000

Type: Primary
Antigen: Nerve Growth Factor Receptor, p75
Clonality: monoclonal
Clone: 9G393
Conjugation: ATTO 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité