Anti-Neuroepithelial Cell Transforming Gene 1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
N2146-70E
USBIN2146-70EEA 601 EUR InStock
USBIN2146-70E
Anti-Neuroepithelial Cell Transforming Gene 1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1: 32000; Immunochemistry: 2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Neuroepithelial Cell Transforming Gene 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité