Anti-NMS Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
N2171-79U2
USBIN2171-79U2EA 1160 EUR InStock
USBIN2171-79U2
Anti-NMS Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NMS (neuromedin S)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité