Anti-Neuropeptide B-29 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: US Biological
N2175-91A2
USBIN2175-91A2EA 1160 EUR InStock
USBIN2175-91A2
Anti-Neuropeptide B-29 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neuropeptide B-29
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité