Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFATC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AT1C3]

Fournisseur: US Biological
N2375-21E
USBIN2375-21EEA 633 EUR InStock
USBIN2375-21E
Anti-NFATC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AT1C3]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000; Immunochemistry: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: NFATC1 (nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1)
Clonality: monoclonal
Clone: AT1C3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité