Anti-Niban Like Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
N2497-90
USBIN2497-90EA 380 EUR InStock
USBIN2497-90
Anti-Niban Like Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunofluorescence: 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: Niban Like Protein 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité