Anti-Nicotinic Receptor, alpha 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
N2565-21B
USBIN2565-21BEA 614 EUR InStock
USBIN2565-21B
Anti-Nicotinic Receptor, alpha 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nicotinic Receptor, alpha 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité