Anti-Nicotinic Receptor, beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
N2565-32B
USBIN2565-32BEA 513 EUR InStock
USBIN2565-32B
Anti-Nicotinic Receptor, beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100; Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: Nicotinic Receptor, beta 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité