Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: US Biological
N2567-80A-BIOT
USBIN2567-80A-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIN2567-80A-BIOT
Anti-BNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BNIP1 (BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: BH3 domain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité