Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Delangin, Isoform B Rat monoclonal antibody [clone: 10K294]

Fournisseur: US Biological
N2567-92C
USBIN2567-92CEA 481 EUR InStock
USBIN2567-92C
Anti-Delangin, Isoform B Rat monoclonal antibody [clone: 10K294]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunoprecipitation: 2?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Immunofluorescence: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Delangin, Isoform B
Clonality: monoclonal
Clone: 10K294
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité