Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i185]

Fournisseur: US Biological
N2904-01E
USBIN2904-01EEA 580 EUR InStock
USBIN2904-01E
Anti-GRIN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i185]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-2000; Immunochemistry: 1:100-1:250;; Immunoprecipitation: 1:30

Type: Primary
Antigen: GRIN1 (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9i185
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité