Anti-Nuclear Receptor Subfamily 2 Group C Member 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G407]
Fournisseur: US Biological
N6889-94D
USBIN6889-94DEA 601 EUR InStock
USBIN6889-94D
Anti-Nuclear Receptor Subfamily 2 Group C Member 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G407]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nuclear Receptor Subfamily 2 Group C Member 2
Clonality: monoclonal
Clone: 9G407
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité