Anti-Nucleoside Diphosphate Kinase 7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: US Biological
N7100-68T-FITC
USBIN7100-68T-FITCEA 884 EUR InStock
USBIN7100-68T-FITC
Anti-Nucleoside Diphosphate Kinase 7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Nucleoside Diphosphate Kinase 7
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité