β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) ≥99% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: US Biological
Synonyms: o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
O7000
USBIO7000EA 101 EUR InStock
USBIO7000
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) ≥99% pour la biologie moléculaire
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
A colorimetric substrate for beta-D-glucuronidase used in the identification of E. coli and Salmonella.
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063255
Numéro CAS: 369-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to slight yellow powder
Purity ≥99%
Identity (IR) Conforms to reference
Solubility (1%, H₂O) Colorless to slight yellow, clear, complete DMSO (slightly), water (slightly, sonicated)
Turbidity (1%, H₂O) ≤4 NTU
Water (KF) ≤0,5%
Specific rotation (C=1, H₂O) [a]D: −68,0 ± 3°
Free o-nitrophenol ≤0,03%
Bromine ≤2300 mg/kg
Aluminum ≤560 mg/kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité