Anti-Ornithine Decarboxylase Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
O8025-16
USBIO8025-16EA 1170 EUR InStock
USBIO8025-16
Anti-Ornithine Decarboxylase Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:500-1:800
Type: Primary
Antigen: Ornithine Decarboxylase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité