Anti-OSTN Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
O8061-18L5
USBIO8061-18L5EA 1160 EUR InStock
USBIO8061-18L5
Anti-OSTN Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OSTN (osteocrin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité