Anti-Oxycodone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L523]
Fournisseur: US Biological
O8242-03A
USBIO8242-03AEA 396 EUR InStock
USBIO8242-03A
Anti-Oxycodone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L523]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oxycodone
Clonality: monoclonal
Clone: 9L523
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité