Anti-p21Cip1/WAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P1000-59Z1
USBIP1000-59Z1EA 380 EUR InStock
USBIP1000-59Z1
Anti-p21Cip1/WAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: p21Cip1/WAF1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité