Anti-PEG10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B1C4]
Fournisseur: US Biological
P1800-80
USBIP1800-80EA 633 EUR InStock
USBIP1800-80
Anti-PEG10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B1C4]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:200-1:1000; ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: PEG10 (paternally expressed 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B1C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité