Anti-Paired Immunoglobulin-Like Type 2 Receptor beta Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
P2150-50B
USBIP2150-50BEA 910 EUR InStock
USBIP2150-50B
Anti-Paired Immunoglobulin-Like Type 2 Receptor beta Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Paired Immunoglobulin-Like Type 2 Receptor beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité