Anti-PPY Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P3000-04N
USBIP3000-04NEA 796 EUR InStock
USBIP3000-04N
Anti-PPY Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPY (pancreatic polypeptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité