Anti-Pantothenate Kinase 2, Mitochondrial Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
P3048-71-BIOT
USBIP3048-71-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIP3048-71-BIOT
Anti-Pantothenate Kinase 2, Mitochondrial Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pantothenate Kinase 2, Mitochondrial
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité