Anti-Pantothenate Kinase 2, Mitochondrial Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
P3048-71N-APC
USBIP3048-71N-APCEA 884 EUR InStock
USBIP3048-71N-APC
Anti-Pantothenate Kinase 2, Mitochondrial Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Pantothenate Kinase 2, Mitochondrial
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité