Anti-Papilloma Virus, Human, Type 16/18, E7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E392]
Fournisseur: US Biological
P3105-18
USBIP3105-18EA 479 EUR InStock
USBIP3105-18
Anti-Papilloma Virus, Human, Type 16/18, E7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E392]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:20-1:200; Western Blot: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Papilloma Virus, Human, Type 16/18, E7
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E392
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité