Anti-Papilloma Virus, Human, Type 16 L1, Late Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5i81]
Fournisseur: US Biological
P3105-31A
USBIP3105-31AEA 755 EUR InStock
USBIP3105-31A
Anti-Papilloma Virus, Human, Type 16 L1, Late Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5i81]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Papilloma Virus, Human, Type 16 L1, Late
Clonality: Monoclonal
Clone: 5i81
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité