Anti-PARK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H90]
Fournisseur: US Biological
P3112-03E
USBIP3112-03EEA 802 EUR InStock
USBIP3112-03E
Anti-PARK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H90]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; ELISA: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PARK2 (parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: monoclonal
Clone: 7H90
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité