Anti-PBX1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P3113-98A7
USBIP3113-98A7EA 601 EUR InStock
USBIP3113-98A7
Anti-PBX1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0. 3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PBX1 (pre-B-cell leukemia homeobox 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité