Anti-PED/PEA-15 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
P3139-86C-APC
USBIP3139-86C-APCEA 884 EUR InStock
USBIP3139-86C-APC
Anti-PED/PEA-15 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: PED/PEA-15
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité