Anti-Peptide Histidine Methioninamide 27 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P3282-04W
USBIP3282-04WEA 796 EUR InStock
USBIP3282-04W
Anti-Peptide Histidine Methioninamide 27 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Peptide Histidine Methioninamide 27
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité