Anti-Peptide Histidine-Methionine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F164]
Fournisseur: US Biological
P3282-05
USBIP3282-05EA 999 EUR InStock
USBIP3282-05
Anti-Peptide Histidine-Methionine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F164]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000
Type: Primary
Antigen: Peptide Histidine-Methionine
Clonality: monoclonal
Clone: 6F164
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité