Anti-Peptide Histidine-Methionine Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P3282-05A
USBIP3282-05AEA 561 EUR InStock
USBIP3282-05A
Anti-Peptide Histidine-Methionine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Peptide Histidine-Methionine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité