Anti-PIP5K1B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
P4071-76B-BIOT
USBIP4071-76B-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIP4071-76B-BIOT
Anti-PIP5K1B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIP5K1B (phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité