Anti-Phosphodiesterase I Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
P4071-97B
USBIP4071-97BEA 608 EUR InStock
USBIP4071-97B
Anti-Phosphodiesterase I Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphodiesterase I
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité