Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Phosphoinositide 3 kinase, p110 delta Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
P4073-26
USBIP4073-26EA 480 EUR InStock
USBIP4073-26
Anti-Phosphoinositide 3 kinase, p110 delta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:3000; Immunochemistry: 1:400; ELISA: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Phosphoinositide 3 kinase, p110 delta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité