Anti-Phosphorylase Kinase Subunit gamma 2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
P4075-85N-APC
USBIP4075-85N-APCEA 884 EUR InStock
USBIP4075-85N-APC
Anti-Phosphorylase Kinase Subunit gamma 2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Phosphorylase Kinase Subunit gamma 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité