Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6D74]
Fournisseur: US Biological
P4078-35B-100
USBIP4078-35B-100EA 758 EUR InStock
USBIP4078-35B-100
Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6D74]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphotyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D74
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité