Anti-PI 4 Kinase Type 2 beta Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
P4186-28C-PE
USBIP4186-28C-PEEA 884 EUR InStock
USBIP4186-28C-PE
Anti-PI 4 Kinase Type 2 beta Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: PI 4 Kinase Type 2 beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité