Anti-Pin1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D674]
Fournisseur: US Biological
P4190-03-100
USBIP4190-03-100EA 758 EUR InStock
USBIP4190-03-100
Anti-Pin1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D674]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pin1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D674
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité