Anti-Platelet Derived Growth Factor BB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P4258-17G
USBIP4258-17GEA 561 EUR InStock
USBIP4258-17G
Anti-Platelet Derived Growth Factor BB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000-1:8000
Type: Primary
Antigen: Platelet Derived Growth Factor BB
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité