Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Platelet Derived Growth Factor BB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
P4258-17H
USBIP4258-17HEA 672 EUR InStock
USBIP4258-17H
Anti-Platelet Derived Growth Factor BB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml; Functional Assays: 0. 03-0. 04?g/ml

Type: Primary
Antigen: Platelet Derived Growth Factor BB
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité