Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Platelet Derived Growth Factor Receptor, Type B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10F652]

Fournisseur: US Biological
P4258-23N
USBIP4258-23NEA 511 EUR InStock
USBIP4258-23N
Anti-Platelet Derived Growth Factor Receptor, Type B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10F652]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Platelet Derived Growth Factor Receptor, Type B
Clonality: monoclonal
Clone: 10F652
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité