Anti-PLXND1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: US Biological
P4271-45C-FITC
USBIP4271-45C-FITCEA 884 EUR InStock
USBIP4271-45C-FITC
Anti-PLXND1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000 Dot Blot: 1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: PLXND1 (plexin D1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité