Anti-Polyethylene Glycol Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L570]
Fournisseur: US Biological
P4444-27A
USBIP4444-27AEA 960 EUR InStock
USBIP4444-27A
Anti-Polyethylene Glycol Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L570]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Polyethylene Glycol
Clonality: monoclonal
Clone: 9L570
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité