Anti-Potassium Large Conductance Calcium-activated Channel, Subfamily M, Beta Member 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P5000-70D
USBIP5000-70DEA 633 EUR InStock
USBIP5000-70D
Anti-Potassium Large Conductance Calcium-activated Channel, Subfamily M, Beta Member 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Potassium Large Conductance Calcium-activated Channel, Subfamily M, Beta Member 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité