Anti-PPARA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P5505-07A
USBIP5505-07AEA 614 EUR InStock
USBIP5505-07A
Anti-PPARA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000-1:32000; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: PPARA (peroxisome proliferator-activated receptor alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité