Anti-Progesterone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F313]
Fournisseur: US Biological
P9006-01A
USBIP9006-01AEA 669 EUR InStock
USBIP9006-01A
Anti-Progesterone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F313]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:15000
Type: Primary
Antigen: Progesterone
Clonality: monoclonal
Clone: 10F313
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité