Anti-PROK1 Rabbit polyclonal antibody Rhodamine
Fournisseur: US Biological
P9008-80J
USBIP9008-80JEA 1160 EUR InStock
USBIP9008-80J
Anti-PROK1 Rabbit polyclonal antibody Rhodamine
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PROK1 (prokineticin 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité