Anti-Propionyl Coenzyme A Carboxylase beta Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: US Biological
P9052-06B-AP
USBIP9052-06B-APEA 884 EUR InStock
USBIP9052-06B-AP
Anti-Propionyl Coenzyme A Carboxylase beta Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Propionyl Coenzyme A Carboxylase beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité