Anti-Pro-Platelet Basic Protein Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P9052-07
USBIP9052-07EA 729 EUR InStock
USBIP9052-07
Anti-Pro-Platelet Basic Protein Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Pro-Platelet Basic Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité